Läs mer
Cytiva HiTrap™ IEX HP Färdigpackade kolumner
Produktkod. 11758508 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
5 Pk.
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Medietyp:
F Sepharose HP
SP Sepharose HP
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet Flödeshastighet Medietyp Förpackningsstorlek
11758508 1 mL 5 Pk. <4 ml/min. F Sepharose HP Paket med 5
10647265 1 mL 5 Pk. <4 ml/min. SP Sepharose HP Paket med 5
11748508 5 mL 5 Pk. <20 ml/min. SP Sepharose HP Paket med 5
11768508 5 mL 5 Pk. <20 ml/min. F Sepharose HP Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11758508 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17115301
 Begränsad artikel
I lager
Används för högupplöst, småskalig proteinrening. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ IEX HP Färdigförpackade Kolumner är färdigförpackade, färdiga att använda Sepharose™ Högpresterande starka katjonbytarkolonner.
  • Färdigpackad med Q eller SP Sepharose Hög prestanda
  • Bekväm och reproducerbar för snabba, enkla, högpresterande separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
  • Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Tryck Max: 3 bar
  • 1 och 5 ml polypropenkolonner
Media:
  • Partikelstorlek: 24 till 44 μm
  • pH-stabilitet Arbetsområde: 4 till 13
F Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand: kvartär amin
  • Jonbytartyp: Stark anjonbytare
  • Jonkapacitet: 0,14 till 0,20 mmol Cl - /ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
  • Ligand: Sulfopropyl
  • Jonbytartyp: Stark katjonbytare
  • Jonkapacitet: 0,15 till 0,20 mmol H + /ml
1 ml kolonner
  • Bäddmått: 7 x 25 mm
  • Flödeshastighet: max 4mL/min.
5 ml kolonner
  • Sängmått: 16 x 25 mm
  • Flödeshastighet: max 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap F HP 5 x 1 ml
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,2 tum
Flödeshastighet <4 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap SP HP och HiTrap F HP är förpackade, färdiga att använda katjon- och anjonbytarkolonner för metodscouting, gruppseparationer, provkoncentration och provsanering av laddade biomolekyler
Medietyp F Sepharose HP
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 5 Pk.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Q HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol