Läs mer
Cytiva HiTrap™ IEX Selection Kit
Produktkod. 10186074 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
7 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10186074 7 x 1 mL Varje
1 options
Produktkod. 10186074 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17600233
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Sju färdigförpackade 1mL HiTrap kolumner, med en vardera av följande: F Sepharose Fast Flow (stark anjon), SP Sepharose Snabbflöde (stark katjon), CM Sepharose Snabbt flöde (svag katjon), DEAE Sepharose Fast Flow (svag anjon), ANX Sepharose 4 Fast Flow (hög sub) (svag anjon), Q Sepharose XL (stark anjon), och SP Sepharose XL (stark katjon); kontakter; och instruktioner
Använd för snabb och enkel screening av en mängd olika media. HiTrap™ IEX Selection Kits innehåller Sepharose™ Snabbflöde och Sepharose XL i kombination med sju olika jonbytarligander.
  • Brett utbud av svaga/starka anjon- och katjonbytare förpackade i 1 ml HiTrap kolumner tillåter screening av en mängd olika media
  • Utmärkt för optimeringsstudier: buffertsammansättning, pH, flödeshastighet, provladdning och elueringsschema kan optimeras med små provkvantiteter före uppskalning
  • Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Rekommenderad kolonnflödeshastighet,< 4 ml/min; maxtryck: 3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap IEX Selection Kit
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,2 tum
Flödeshastighet <4 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap IEX Selection Kit används för screening av det optimala GE jonbytarharts för specifikt applikations- och utvecklingsarbete.
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 20 % etanol (Q, DEAE, ANX, cm), 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat (SP )
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 7 x 1 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap IEX Selection Kit'
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol