Läs mer
Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose FF
Produktkod. 15539244 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15539244 5 Paket med 5
1 options
Produktkod. 15539244 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28908366
 Begränsad artikel
I lager
Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose FF är lätt att använda med en spruta, peristaltisk pump eller ett kromatografisystem.
  • Manuell eller systemrening
  • Liten kolumn patron
  • Levereras i en förpackning om 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Kvantitet 5
Höjd (metrisk) 25 mm
Förvaringskrav 4 till 30 °C, 20 % etanol