Läs mer
Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose™ FF
Produktkod. 15599271 Handla allt Cytiva Produkter
:
HiTrap IgG Sepharose FF
Produktkod. 15599271
Brand: Cytiva 90100397
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i kromatografi. Cytiva Lifescience HiTrap™ IgG Sepharose™ FF är stabilt mot alla vanliga vattenhaltiga buffertar.
  • pH-stabilitet Arbetsområde 3–10
  • Tryck/flödesspecifikation: Basmatris: 250-400cm/h, 100kPa, XK 50/60 kolumn, sänghöjd 25cm
  • Sängmått: 7mm x N/A
  • Kolumn i.d .: 7 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 90μ m
pH pH-stabilitet Arbetsområde 3-10, pH-stabilitetsrengöring 3-10, pH-stabilitet, CIP 3-10
Typ Förpackningsmaterial
Material Polypropen
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol