Läs mer
Cytiva HiTrap™ IgM-rening HP Kolumn
Produktkod. 10480505 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10480505
Brand: Cytiva 17511001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Kompletta instruktioner för användning och metodoptimering, rekommendationer för provberedning och en mängd olika kopplingar för spruta, peristaltisk pump och kromatografisystem
Optimerad för snabb, effektiv rening av monoklonalt IgM från hybridomcellkultur
  • Förpackad med ett tiofilt adsorptionsmedium, 2-merkaptopyridin kopplat till Sepharose™ Högpresterande medium
  • Återvinningen av IgM är hög, med utmärkt aktivitetsbevarande; typisk renhet,> 80 %
  • Rening av humant IgM möjlig; bindningskapacitet: 5 mg humant IgM/ml medium
  • Designad för användning med en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
Beställningsinfo
Levereras i förpackningar med fem 1mL kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Bindande kapacitet 5 mg humant IgM/ml medium
Diameter (engelska) Inre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 cm
Beskrivning HiTrap IgM-rening HP är en 1 mL kolonn förpackad med Sepharose Hög prestanda för snabb och effektiv rening av monoklonalt IgM.
Flödeshastighet <4 ml/min.
Innehåll och lagring 4 till 8 °C, 20 % etanol
Kvantitet 5 x 1 mL
För användning med (applikation) Kromatografisystem, manual
Typ Färdigpackad kolonn
Provvolym 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap IgM Purification 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol