Läs mer
Cytiva HiTrap™ IgY Purification Column
Produktkod. 10636125 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10636125 5 mL Varje
1 options
Produktkod. 10636125 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17511101
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Complete instructions and a variety of connectors
Developed for fast, easy purification of IgY from chicken egg yolk
  • Prepacked with a thiophilic adsorption medium, 2-mercaptopyridine coupled to Sepharose™ High Performance medium
  • Each column binds one-quarter egg yolk (100mg); columns can be connected in series for greater capacity
  • Excellent recovery (approx. 80%) and purity (usually >70%)
  • Designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) inre kolumn 1.6 cm
Diameter (engelska) Inre kolumn 0.62 in.
Flödeshastighet <20 mL/min.
Volym (metrisk) Säng 5 mL
För användning med (applikation) Antibody affinity chromatography
Provvolym 1 mL
Förvaringsbuffert 20% Ethanol
Innehåll och lagring 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Kvantitet 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap IgY Purification 5 ml, 1 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.