Läs mer
Cytiva HiTrap™ IMAC-kolumner
Produktkod. 10535735 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diameter (engelska) Inre:
0,27 tum.
0,62 tum.
Partikelstorlek:
34 μm
90μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Diameter (engelska) Inre Partikelstorlek unitSize
10535735 5 x 1 mL 0,27 tum. 34 μm Paket med 5
11514955 5 x 5 mL 0,62 tum. 34 μm Paket med 5
10697275 5 x 1 mL 0,27 tum. 90μ m Paket med 5
11758498 5 x 5 mL 0,62 tum. 90μ m Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10535735 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17092003
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Instructions, plus a variety of connectors for syringe, peristaltic pump, and chromatography systems
För att optimera rening av histidinmärkta proteiner när Ni +2 inte är det bästa valet av metalljon
  • Ladda bekvämt med valfri metall
  • Kan användas med en spruta, peristaltisk pump eller vätskekromatografisystem
  • Finns färdigpackad med IMAC Sepharose™ Hög prestanda (HP ), med liten pärlstorlek för högpresterande rening, eller IMAC Sepharose 6 Fast Flow (FF), med större pärlstorlek för enkel skalning
  • Hög bindningskapacitet: ≥40 mg histidin-lagrat protein/ml medium (protein/metalljonberoende)
  • Stabil i närvaro av alla vanliga buffertar
  • Finns i storlekarna 1 mL och 5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,27 tum.
Flödeshastighet <4 ml/min.
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Kit Innehåll IMAC Sepharose
För användning med (utrustning) Spruta, peristaltisk pump eller vätskekromatografisystem
Material Polypropen
Max. Tryck 42 psi
pH-intervall 3 till 12
Partikelstorlek 34 μm
Produkttyp HiTrap IMAC HP Kolumn
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Kvantitet 5 x 1 mL
För användning med (applikation) För att optimera rening av His-märkta proteiner
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap IMAC HP, 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).