Läs mer
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
Produktkod. 11380212 Handla allt Cytiva Produkter
Sängvolym (metrisk):
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11380212
Brand: Cytiva 17545812
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1 mL
Stabilitet Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar
Förvaringskrav 4 till 8 grader C, 20 % etanol
Bindande kapacitet 15 mg Fab/ml medium2)
Produkttyp HiTrap KappaSelect Media
Partikelstorlek 75μ m
Material Polypropen
Max. Tryck 300 kPa
Matris Mycket tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 10
Sängvolym (metrisk) 5 ml
Ligandtyp Rekombinant protein (Mr 13 000)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap 1 x 5 ml, KappaSelect
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol