Läs mer
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
Produktkod. 14811611 Handla allt Cytiva Produkter
Sängvolym (metrisk):
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 14811611
Brand: Cytiva 17545811
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1 mL
Stabilitet Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar
Förvaringskrav 4 till 8 grader C, 20 % etanol
Bindande kapacitet 15 mg Fab/ml medium2)
Produkttyp HiTrap KappaSelect Media
Partikelstorlek 75μ m
Material Polypropen
Max. Tryck 300 kPa
Matris Mycket tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 10
Sängvolym (metrisk) 1 ml
Ligandtyp Rekombinant protein (Mr 13 000)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap 5 x 1 ml, KappaSelect
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.