Beskrivning
Dessa kolonner är förpackade med MabSelect PrismA-protein Ett kromatografiharts som har förbättrats med en optimerad högflödes-agarosbasmatris och en genmanipulerad protein A-härledd ligand, vilket möjliggör effektiv rengöring mellan reningskörningarna.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1 mL |
| Flödeshastighet | <4 ml/min. |
| Max. Driftstryck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| För användning med (applikation) | Antikroppsaffinitetskromatografi |
| Typ | Färdigpackad kolonn |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap MabSelect PrismA
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE- procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.