Läs mer
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA kolumn
Produktkod. p-8555008 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15803975 1 x 1 mL Varje
15813975 5 x 1 mL Paket med 5
15823975 1 x 5 mL Varje
15833975 5 x 5 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15803975 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17549851
Protein A kolumn
Dessa kolonner är förpackade med MabSelect PrismA-protein Ett kromatografiharts som har förbättrats med en optimerad högflödes-agarosbasmatris och en genmanipulerad protein A-härledd ligand, vilket möjliggör effektiv rengöring mellan reningskörningarna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Flödeshastighet <4 ml/min.
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Kvantitet 1 x 1 mL
För användning med (applikation) Antikroppsaffinitetskromatografi
Typ Färdigpackad kolonn
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap MabSelect PrismA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE- procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.