Läs mer
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Produktkod. 16427695 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10/Pk.
5/Pk.
Volym (metrisk) Säng:
1 mL
5 mL
Produktkod. 16427695
Brand: Cytiva 29157185
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polyclonal antibodies, monoclonal antibodies (mAb), and antibody fragments are usually purified by affinity chromatography. Resins containing an immobilized ligand (e.g., protein A, protein G, or protein L) are used to capture antibodies and antibody fragments.
  • Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
  • Reduces the risk of product contamination and carryover
  • Improves performance and reduces overall costs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antibody Purification Column
Stationär fas MabSelect SuRe LX
Flödeshastighet 20 mL/min. (Max)
Ligand Protein A
Partikelstorlek 85 μm
Reningsmål Human IgG
Volym (metrisk) Säng 5 mL
För användning med (applikation) Purification of Human IgG
Provvolym 5 to 150 mg/Column
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Kvantitet 5/Pk.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).