Läs mer
Cytiva HiTrap MabSelect SuRe PCC Column
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Convenient prepacked column for fast, reproducible, and easy small-scale purifications.
- High binding capacity, ∼ 60 mg human IgG/mL resin at 2.4 min residence time
- High productivity through capture of large mass of monoclonal antibodies in a short period of time.
- Highly concentrated elution pools for operating flexibility and small unit operations.
- Allows cost-effective cleaning with 0.1–0.5 M NaOH over hundreds of purification cycles.
- High protein ligand stability reduces ligand leakage.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 16 mm |
| Flödeshastighet | <20mL/min. |
| Volym (metrisk) Säng | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Antibody affinity chromatography |
| Beskrivning | 16 x 25 mm |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C, 20% Ethanol |
| Kvantitet | 1 x 5 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap MabSelect SuRe pcc 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.