Läs mer
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ Sure förpackade kolumner
Produktkod. 11574865 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
1 mL
5 mL
Kvantitet:
5 Pk.
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym Kvantitet Förpackningsstorlek
11574865 5 mL 5 Pk. Paket med 5
10064394 1 mL 5 Pk. Paket med 5
11758408 5 mL Varje Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11574865 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 11003495
 Begränsad artikel
I lager
Använd dessa kolonner i småskalig MAb-rening i en kontinuerlig bioprocess. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ SuRe (Superior Resistance) förpackade kolonner för snabb rening av monoklonala antikroppar (Mabs) från stora provvolymer
Färdigpackad HiTrap kolonner för processutveckling, screening av reningsförhållanden och småskalig rening av Mabs. MabSelect media är lämpade för de höga flöden och tryck som krävs vid uppskalning.
  • Orienterad koppling av rekombinant protein A-ligand till agarosmatrisen via ett konstruerat C-terminalt cystein ökar IgG-bindningskapaciteten jämfört med andra protein A-media
  • Hög kapacitet, lågt ligandläckage och högflödesbasmatris möjliggör rening av Mabs i processskala
  • Färre regulatoriska problem på grund av den totala frånvaron av däggdjurskultur i ligandproduktionen och reningen
  • Designad för användning med en spruta, en peristaltisk pump eller ett kromatografisystem
MabSelect
  • Tillåter minst fem gånger högre flödeshastigheter än konventionell tvärbunden agaros med liknande porositet
  • Rekombinant protein A-ligand främjar specificitet för bindning till Fc - regionen av IgG; tillåter enstegsrening
MabSelect Xtra™
  • Samma rekombinant protein A ligand som MabSelect , men med en mindre partikelstorlek och större porositet, för ökad dynamisk bindningskapacitet
  • Tillåter bindning från prover med höga expressionsnivåer av den monoklonala antikroppen
  • Sänker den totala produktionskostnaden på grund av möjligheten att bearbeta koncentrerade råvaror i färre partier
MabSelect SuRe™ (överlägset motstånd)
  • Akali-tolerant protein A-härledd ligand tillåter användning av upp till 0,5M NaOH för rengöring på plats (CIP)
  • Medger betydande kostnadsbesparingar och förlängning av cykler i vanlig produktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Diameter (engelska) Inre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 cm
Flödeshastighet <20 ml/min.
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Kvantitet 5 Pk.
För användning med (applikation) Kromatografisystem, manual
Typ Färdigpackad kolonn
Provvolym 5 mL
Bindande kapacitet ≈35 mg humant IgG/ml vid 2,4 min. uppehållstid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap MabSelect SuRe
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol