Beskrivning
Färdigpackad HiTrap kolonner för processutveckling, screening av reningsförhållanden och småskalig rening av Mabs. MabSelect media är lämpade för de höga flöden och tryck som krävs vid uppskalning.
- Orienterad koppling av rekombinant protein A-ligand till agarosmatrisen via ett konstruerat C-terminalt cystein ökar IgG-bindningskapaciteten jämfört med andra protein A-media
- Hög kapacitet, lågt ligandläckage och högflödesbasmatris möjliggör rening av Mabs i processskala
- Färre regulatoriska problem på grund av den totala frånvaron av däggdjurskultur i ligandproduktionen och reningen
- Designad för användning med en spruta, en peristaltisk pump eller ett kromatografisystem
MabSelect
- Tillåter minst fem gånger högre flödeshastigheter än konventionell tvärbunden agaros med liknande porositet
- Rekombinant protein A-ligand främjar specificitet för bindning till Fc - regionen av IgG; tillåter enstegsrening
- Samma rekombinant protein A ligand som MabSelect , men med en mindre partikelstorlek och större porositet, för ökad dynamisk bindningskapacitet
- Tillåter bindning från prover med höga expressionsnivåer av den monoklonala antikroppen
- Sänker den totala produktionskostnaden på grund av möjligheten att bearbeta koncentrerade råvaror i färre partier
- Akali-tolerant protein A-härledd ligand tillåter användning av upp till 0,5M NaOH för rengöring på plats (CIP)
- Medger betydande kostnadsbesparingar och förlängning av cykler i vanlig produktion
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 5 mL |
| Bindande kapacitet | ≈35 mg humant IgG/ml vid 2,4 min. uppehållstid |
| Diameter (engelska) Inre | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 cm |
| Flödeshastighet | <20 ml/min. |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C, 20 % etanol |
| Kvantitet | Varje |
| För användning med (applikation) | Kromatografisystem, manual |
| Typ | Färdigpackad kolonn |
| Provvolym | 5 mL |