Läs mer
Cytiva HiTrap™ Macrocap™ SP
Produktkod. 15569244 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre kolumn:
0,6 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Diameter (engelska) Inre kolumn Förpackningsstorlek
15569244 0,6 tum Paket med 5
1 options
Produktkod. 15569244 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28950859
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
För användning i metodspaning, gruppseparationer, provkoncentration och provsanering av laddade biomolekyler. Cytiva Lifescience HiTrap™ Macrocap™ SP är gjorda av biokompatibel polypropen som inte interagerar med biomolekyler.
  • BioProcess harts
  • pH Stabilitet Rengöring 2–13
  • pH-stabilitet, CIP 2–13
  • Kemisk stabilitet Alla vanliga vattenhaltiga buffertar, 0,5 M NaOH, 0,1 M citronsyra, 25 % etanol, 30 % propanol, 30 % metanol, 50 % etylenglykol, 1 % Tween-20 och 1 % SDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnmaterial Polypropen
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Matris Akrylamid-dextran sampolymer
För användning med (applikation) Metodspaning, gruppseparationer, provkoncentration och provsanering av laddade biomolekyler
Ligandtyp SO3−
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 5 mL
Partikelstorlek 50μ m
pH pH-stabilitet Arbetsområde: 4 till 11