Läs mer
Cytiva HiTrap™ NHS-aktiverad HP Kolumner
Produktkod. 11708478 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5mL
5 x 1mL
Flödeshastighet:
20 ml/min.
4 ml/min.
Sängvolym:
1mL
5mL
Diameter (metrisk) Inre:
0.7cm
1.6cm
Förpackningsstorlek:
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Flödeshastighet Sängvolym Diameter (metrisk) Inre unitSize
11708478 1 x 5mL 20 ml/min. 5mL 1.6cm 5ml
10320075 5 x 1mL 4 ml/min. 1mL 0.7cm 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11708478 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17071701
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Complete instructions for use and method optimization, plus a variety of connectors for syringe, peristaltic pump, and chromatography systems
Par ligander som innehåller primära aminer lätt. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ NHS-aktiverad HP Kolumner är förpackade med NHS aktiverat Sepharose™ Hög prestanda.
Färdigförpackad med NHS-aktiverad Sepharose™ Högpresterande media för koppling av ligand via primära aminer vid nära neutralt pH
  • Designad för användning med en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Substitutionsgrad: 10μ mol NHS/ml medium
  • Levereras i 100% isopropanol för att skydda de aktiva grupperna
  • Stabil i pH-intervallet 3 till 12, beroende på ligand
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
Öppna i Redigera popup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 5mL
Flödeshastighet 20 ml/min.
Partikelstorlek 34 μm
För användning med (utrustning) Spruta, peristaltisk pump eller vätskekromatografisystem som AKTA™-design eller FPLC-system
Sängvolym 5mL
Produkttyp NHS-aktiverad HP Kolumn
Diameter (metrisk) Inre 1.6cm
För användning med (applikation) Preparativ affinitetskromatografi, enkel koppling av ligander som innehåller primära aminer
Höjd (engelska) 0,98 tum
Höjd (metrisk) 2.5cm
Ligandtyp 10 μM NHS-grupper/ml medium
Material Polypropen
Max. Tryck 42psi
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 8 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap NHS-activated, 5 ml, 1 x 5 ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol