Läs mer
Cytiva HiTrap™ Octyl FF kolumner
Produktkod. 11515035 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Sängvolym:
1 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
16 mm
Flödeshastighet:
<1 ml/min
<5 ml/min
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Sängvolym Diameter (metrisk) Inre Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11515035 5 x 5 ml 5 ml 16 mm <5 ml/min Paket med 5
10722817 5 x 1 ml 1 ml 7 mm <1 ml/min Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11515035 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17519601
 Begränsad artikel
I lager
Färdigpackade kolonner för bekväma och snabba separationer
  • Flexibel design för användning med en spruta, laboratoriepump eller kromatografisystem
  • Finns i storlekarna 1 mL och 5 mL
  • Höga flöden och hög kapacitet
  • Enkel uppskalning genom att seriekoppla pelare
  • Maximala flöden: 4 ml/min. för 1 ml kolonner och 20 ml/min. för 5 ml kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 ml
Diameter (engelska) Inre 0,629 tum.
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Produkttyp HiTrap Octyl FF
Flödeshastighet <5 ml/min
För användning med (applikation) För screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, såväl som småskaliga reningar
Kvantitet 5 x 5 ml
Höjd (engelska) 0,984 tum.
Höjd (metrisk) 25 mm
Ligandtyp Octyl
Material Polypropen
Medietyp Octyl Sepharose 4 Snabbt flöde
Max. Tryck 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Partikelstorlek 45 till 165μ m
pH-intervall 3 till 13
Typ av stöd 4 % tvärbunden agaros
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol