Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl FF (hög sub) kolumner
Product Code. p-4903782 Shop All Cytiva Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Sängvolym:
1 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
16 mm
Flödeshastighet:
<1 ml/min
<5 ml/min
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Product Code. 11585025
missing translation for 'mfr': Cytiva 17519301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdigpackade kolonner för bekväma och snabba separationer
  • Flexibel design för användning med en spruta, laboratoriepump eller kromatografisystem
  • Finns i storlekarna 1 mL och 5 mL
  • Höga flöden och hög kapacitet
  • Enkel uppskalning genom att seriekoppla pelare
  • Maximala flöden: 4 ml/min. för 1 ml kolonner och 20 ml/min. för 5 ml kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sängvolym 5 ml
Diameter (engelska) Inre 0,629 tum.
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Produkttyp HiTrap Phenyl FF (High Sub)
Flödeshastighet <5 ml/min
För användning med (applikation) För screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, såväl som småskaliga reningar
Kvantitet 5 x 5 ml
Höjd (engelska) 0,984 tum.
Höjd (metrisk) 25 mm
Ligandtyp Fenyl
Material Polypropen
Medietyp Fenyl Sepharose 6 Fast Flow (hög sub)
Max. Tryck 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Partikelstorlek 45 till 165μ m
pH-intervall 3 till 13
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Phenyl FF (high sub) 5 ml, 5 x 5 ml
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol