Läs mer
Cytiva HiTrap™ Phenyl FF (låg sub) kolumner
Produktkod. 10116034 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Sängvolym:
1 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
16 mm
Flödeshastighet:
<1 ml/min
<5 ml/min
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Sängvolym Diameter (metrisk) Inre Flödeshastighet unitSize
10116034 5 x 1 ml 1 ml 7 mm <1 ml/min Paket med 5
11595025 5 x 5 ml 5 ml 16 mm <5 ml/min Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10116034 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17135301
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färdigpackade kolonner för bekväma och snabba separationer
  • Flexibel design för användning med en spruta, laboratoriepump eller kromatografisystem
  • Finns i storlekarna 1 mL och 5 mL
  • Höga flöden och hög kapacitet
  • Enkel uppskalning genom att seriekoppla pelare
  • Maximala flöden: 4 ml/min. för 1 ml kolonner och 20 ml/min. för 5 ml kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 ml
Diameter (engelska) Inre 0,275 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Produkttyp HiTrap Phenyl FF (låg sub)
Flödeshastighet <1 ml/min
För användning med (applikation) För screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, såväl som småskaliga reningar
Kvantitet 5 x 1 ml
Höjd (engelska) 0,984 tum.
Höjd (metrisk) 25 mm
Ligandtyp Fenyl
Material Polypropen
Medietyp Fenyl Sepharose 6 Fast Flow (lågt sub)
Max. Tryck 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Partikelstorlek 45 till 165μ m
pH-intervall 3 till 13
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Phenyl FF (low sub) 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol