Läs mer
Cytiva HiTrap PlasmidSelect Xtra
Produktkod. 15559244 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15559244
Brand: Cytiva 28931733
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdigpackade kolonner.
  • Levereras i förpackningar om 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 mL
Kvantitet 5 x 5 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3