Läs mer
Cytiva HiTrap™ Protein A HP Färdigpackade kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5 mL
2 x 1 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Färdigpackad med protein A Sepharose Högpresterande media för rening och fraktionering av IgG-underklasser
- För användning med spruta, pump eller kromatografisystem som t.ex KTA design eller FPLC System
- Binder 20 mg humant IgG/ml medium
- Stabil över pH 3 till 9 för användning och 2 till 10 för rengöring
- Designad för användning med en spruta, en peristaltisk pump eller ett kromatografisystem
- Maxtryck: 3 bar
- Kolonnmaterial: polypropen
- 1 och 5 ml kolonner
Media
- Ligand: Nativt protein A
- Matris: 6 % tvärbunden agaros
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 9
1 ml kolonner
- Sängmått: 7 x 25mm
- Flödeshastighet:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Sängmått: 16 x 25mm
- Flödeshastighet:< 20 ml/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 20 mg/ml IgG-medium |
| Flödeshastighet | <4 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Kromatografisystem, manual |
| För användning med (utrustning) | För spruta, peristaltisk pump eller ett kromatografisystem |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 8 °C, 20 % etanol |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |