Läs mer
Cytiva HiTrap™ Protein A HP Färdigpackade kolumner
Produktkod. p-3667283 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5 mL
2 x 1 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11768438
Brand: Cytiva 17040303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för rening och isolering av monoklonalt och polyklonalt IgG från ascites, serum och cellkultursupernatanter. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein A HP Förpackade kolumner är specialdesignade, tillsammans med mediet för att ge snabba, enkla och enkla separationer i ett bekvämt format.
  • Färdigpackad med protein A Sepharose Högpresterande media för rening och fraktionering av IgG-underklasser
  • För användning med spruta, pump eller kromatografisystem som t.ex KTA design eller FPLC System
  • Binder 20 mg humant IgG/ml medium
  • Stabil över pH 3 till 9 för användning och 2 till 10 för rengöring
  • Designad för användning med en spruta, en peristaltisk pump eller ett kromatografisystem
  • Maxtryck: 3 bar
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • 1 och 5 ml kolonner
Media
  • Ligand: Nativt protein A
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 9
1 ml kolonner
  • Sängmått: 7 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sängmått: 16 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet 20 mg/ml IgG-medium
Flödeshastighet <20 ml/min.
För användning med (applikation) Kromatografisystem, manual
För användning med (utrustning) För spruta, peristaltisk pump eller ett kromatografisystem
Innehåll och lagring 4 °C till 8 °C, 20 % etanol
Kvantitet 5 x 5 mL