Läs mer
Cytiva HiTrap™ Protein G HP Färdigpackade kolumner
Produktkod. 10185894 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Bindande kapacitet:
125 mg humant IgG/kolonn
25 mg humant IgG/kolonn
Kvantitet:
1 förpackning
2 Pk.
5 Pk.
Varje
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 2
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bindande kapacitet Kvantitet Förpackningsstorlek
10185894 25 mg humant IgG/kolonn 5 Pk. Paket med 5
11778438 125 mg humant IgG/kolonn Varje Varje
10319494 25 mg humant IgG/kolonn 2 Pk. Paket med 2
11584895 125 mg humant IgG/kolonn 5 Pk. Paket med 5
15142856 25 mg humant IgG/kolonn 1 förpackning 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10185894 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17040401
 Begränsad artikel
I lager
Använd för snabb, enkel separation av IgG från olika arter och underklasser. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP Färdigpackade kolonner är färdigpackade med Protein G Sepharose™ .
  • Färdigpackad med Protein G Sepharose Hög prestanda
  • Bindningskapacitet: 25 mg humant IgG/kolonn
  • Maxtryck: 3 bar
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • För användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • 1 och 5 ml kolonner
Media
  • Ligand: Rekombinant protein G som saknar albuminbindande region
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 9
1 ml kolonner
  • Sängmått: 7 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sängmått: 16 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Färdigpackade kolumner
Bindande kapacitet 25 mg humant IgG/kolonn
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,27 tum.
Flödeshastighet <4 ml/min.
Volym (metrisk) Säng 1 mL
För användning med (applikation) Designad för användning med en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
Beskrivning HiTrap Protein G HP är förpackade kolonner för allmän preparativ rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från de flesta arter inklusive råtta.
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Kvantitet 5 Pk.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Protein G HP 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol