Läs mer
Cytiva HiTrap™ F Sepharose Snabbflöde IEX-kolumner
Produktkod. 11535025 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11535025 5 mL 25ml
10607275 1 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11535025 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17515601
 Begränsad artikel
I lager
Används för småskalig proteinrening. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ F Sepharose Fast Flow IEX Columns är starka anjonbytare för snabba separationer antingen ensamma eller kopplade i serie.
  • Bekvämt för snabba separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
  • Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Höga flöden och bra uppskalningspotential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap Q FF
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet <20 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap Q FF är en stark anjonbyteskromatografikolonn för småskalig proteinrening.
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Q FF 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol