Läs mer
Cytiva HiTrap™ F Sepharose Snabbflöde IEX-kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Paket med 5
Descripción
- Bekvämt för snabba separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
- Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
- Höga flöden och bra uppskalningspotential
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | HiTrap Q FF |
| Diameter (engelska) Inre kolumn | 0,2 tum |
| Flödeshastighet | <4 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För metodscouting, gruppseparationer, provkoncentration och provsanering av laddade biomolekyler |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C i 20 % etanol |
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 7 mm |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido