Description
- Packad med rProtein A Sepharose™ Fast Flow för rening och fraktionering av IgG-subklasser och IgG från olika källor
- Uppvisar liknande Fc-regionspecificitet som den för naturligt protein A men med förbättrad bindningskapacitet och färre regulatoriska problem på grund av total frånvaro av däggdjurskultur i ligandproduktion och rening
- Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
- Designad för användning med en spruta, en peristaltisk pump eller ett kromatografisystem
- Tillgänglig som 1mL och 5mL kolonner
- Ligand: Rekombinant protein A ( E.coli )
- Matris: Mycket tvärbunden 4% agaros
- Bindningskapacitet:∽ 50 mg humant IgG/ml
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 10
1 ml kolonner
- Sängmått: 7 x 25mm
- Flödeshastighet:< 4 ml/min.
- Sängmått: 16 x 25mm
- Flödeshastighet:< 20 ml/min.
Order Info
1 mL och 5 mL kolonner är packade med 1 mL och 5 mL rProtein A Sepharose Fast Flow, respektive.
Specifications
Specifications
| Bindande kapacitet | ≈50 mg humant IgG/ml |
| Flödeshastighet | <4 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Kromatografisystem, manual |
| För användning med (utrustning) | För spruta, peristaltisk pump eller ett kromatografisystem |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C, 20 % etanol |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |