Läs mer
Cytiva HiTrap™ rProtein A FF kolumner
Produktkod. 11708548 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5 mL
2 x 1 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Flödeshastighet unitSize
11708548 5 x 5 mL <20 ml/min. Paket med 5
10146224 5 x 1 mL <4 ml/min. Paket med 5
10430695 2 x 1 mL <4 ml/min. Paket med 2
10724547 1 x 5 mL <20 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11708548 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17508002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för preparativ rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från cellkultursupernatanter, serum och ascites. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF Kolumner är förpackade med rProtein A Sepharose™ Snabbt Flöde.
  • Packad med rProtein A Sepharose™ Fast Flow för rening och fraktionering av IgG-subklasser och IgG från olika källor
  • Uppvisar liknande Fc-regionspecificitet som den för naturligt protein A men med förbättrad bindningskapacitet och färre regulatoriska problem på grund av total frånvaro av däggdjurskultur i ligandproduktion och rening
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Designad för användning med en spruta, en peristaltisk pump eller ett kromatografisystem
  • Tillgänglig som 1mL och 5mL kolonner
Media
  • Ligand: Rekombinant protein A ( E.coli )
  • Matris: Mycket tvärbunden 4% agaros
  • Bindningskapacitet:∽ 50 mg humant IgG/ml
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 10
1 ml kolonner
  • Sängmått: 7 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sängmått: 16 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
Beställningsinfo
1 mL och 5 mL kolonner är packade med 1 mL och 5 mL rProtein A Sepharose Fast Flow, respektive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet ≈50 mg humant IgG/ml
Flödeshastighet <20 ml/min.
För användning med (applikation) Kromatografisystem, manual
För användning med (utrustning) För spruta, peristaltisk pump eller ett kromatografisystem
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Kvantitet 5 x 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap rProtein A FF, 5 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol