Läs mer
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose Snabbflöde IEX-kolumner
Produktkod. 11545025 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11545025
Brand: Cytiva 17515701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för småskalig proteinrening Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ SP Sepharose Fast Flow IEX Columns är starka katjonbytarkolonner för snabba separationer antingen ensamma eller kopplade i serie.
  • Bekvämt för snabba separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
  • Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Höga flöden och bra uppskalningspotential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap SP FF
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet <20 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap SP FF är färdigpackad med SP Sepharose Fast Flow, och är en stark katjonbytare för småskalig proteinrening samt screening av bindnings- och elueringsförhållanden.
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 5 mL
Kvantitet 5 x 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap SP FF 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol