Läs mer
Cytiva HiTrap™ Streptavidin HP Kolumn
Produktkod. 10196464 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10196464 5 x 1mL Paket med 5
1 options
Produktkod. 10196464 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17511201
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Kompletta instruktioner för användning och metodoptimering, plus en mängd olika kopplingar för spruta, peristaltisk pump och kromatografisystem
Används för snabba och enkla förberedande reningar antingen ensamma eller anslutna i serie. HiTrap™ Streptavidin HP Kolumner är bekväma och pålitliga förpackade kolonner.
Färdigförpackad med Streptavidin Sepharose™ High Performance Medium, som utnyttjar de starka interaktionerna mellan biotin och streptavidin, såväl som de något svagare interaktionerna mellan 2-iminobiotin och streptavidin
  • Designad för användning med en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Bindningskapacitet för Streptavidin: >300 nmol biotin/ml medium; 6 mg biotinylerat BSA/ml medium
  • Stabil (långsiktig) i pH-området 2-10,5
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
Beställningsinfo
Säljs i förpackningar om 5 x 1 ml kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1mL
Flödeshastighet <4 ml/min.
Partikelstorlek 34 μm
För användning med (utrustning) Spruta, peristaltisk pump eller vätskekromatografisystem som AKTA™-design eller FPLC-system
Sängvolym 1mL
Produkttyp Sephacryl HR-kolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.7cm
För användning med (applikation) Rening, isolering eller avlägsnande av biotinylerade ämnen, såsom biotinmärkta proteiner
Höjd (engelska) 0,98 tum
Höjd (metrisk) 2.5cm
Material Polypropen
Max. Tryck 42psi
pH-intervall 4 till 9 (lång sikt), 2 till 10,5 (kort sikt)
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Provtyp Biotinylerade proteiner och biomolekyler
Innehåll och lagring 4° till 8 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Streptavidin 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol