Läs mer
Cytiva HiTrap™ TALON™ Rå förpackade kolumner
Produktkod. 11618893 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11618893 5 x 1 ml Paket med 5
12034118 5 x 5 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11618893 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28953766
 Begränsad artikel
I lager
För rening av histidinmärkta rekombinanta proteiner genom immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC). Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ Crude Prepacked Columns erbjuder ett koboltbaserat medium som tillåter proteinrening under naturliga eller denaturerande förhållanden.
Koboltbaserat IMAC-medium som erbjuder olika selektivitet jämfört med nickelladdat media. Tillåter proteinrening under naturliga eller denaturerande förhållanden och kan användas med prokaryota och eukaryota expressionssystem.
  • Förpackad med koboltbaserade kromatografimedia
  • Bindningskapacitet cirka 7 mg MBP
  • Maxtryck: 3 bar
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • Kompatibel med vanliga buffertar och lätt regenererad med 0,5 M NaOH
  • 1 och 5 ml kolonner
Media
  • Ligand: TALON™ Superflow Kobolt-IMAC
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 60 till 160 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
1 ml kolonner
  • Kolumn ID: 7mm
  • Flödeshastighet: 1 till 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Kolumn-ID: 16
  • Flödeshastighet: 5 till 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1 ml
För användning med (applikation) För rening av histidinmärkta rekombinanta proteiner genom immobiliserad metallaffinitetskromatografi, använda buffertar och lätt regenererad med 0,5 M NaOH
Förvaringskrav 4 °C till 8 °C
Bindande kapacitet Upp till 20 mg Histidin-märkt Protein1
Diameter (engelska) Inre 0,27 tum.
Produkttyp HiTrap Talon rå förpackad kolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.7 cm
Flödeshastighet 1 till 4 ml/min
Partikelstorlek 60 till 160μ m
Material Polypropen
Max. Tryck 3 bar
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 12
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Klo Superflow Kobolt-IMAC
Förpackningsmängd 5 x 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap TALON crude, 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller kobolt. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Methanol, Cobalt