Läs mer
HIV-1 Gag p24 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Produktkod. 18731923 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18731923 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18731923 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP241214AF750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
HIV-1 Gag p24 Polyclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen HIV-1 Gag p24
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 750
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 Gag p24 protein . Amino Acid Squence: pivqniqgqmvhqaisprtlnawvkvveekafspevipmfsalsegatpqdlntmlntvgghqaamqmlketineeaaewdrvhpvhagpiapgqmreprgsdiagttstlqeqigwmtnnppipvgeiykrwiilglnkivrmysptsildirqgpkepfrdyvdrfyktlraeqasqevknwmtetllvqnanpdcktilkalgpaatleemmtacqgvggpghkarvla
Reningsmetod Peptide affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 155030
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG