Läs mer
Applied Biosystems™ HIV-1 genotypningskit med Integrase
Produktkod. 17767517 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
48 tester
Produktkod. Kvantitet
17767517 48 tester
1 options
Produktkod. 17767517 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A55120
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
De Applied Biosystems™ HIV-1 Genotyping Kit med Integrase är utformat för att genotypa regionerna proteas, omvänt transkriptas (RT) och integras (IN) i HIV-1 pol-genen. Genotypningsresultatet omfattar kodon 6-99 i proteasregionen och kodon 1-251 i RT-regionen av genen.
  • Designad för att genotypa regionerna proteas, omvänt transkriptas (RT) och integras (IN) i HIV-1 pol-genen
  • Genotypningsresultatet omfattar kodon 6-99 i proteasregionen och kodon 1-251 i RT-regionen av genen
  • HIV-1 genomiska mutationer i dessa regioner ger resistens mot antiretrovirala läkemedel som verkar genom hämning av proteaset och omvänt transkriptas
  • Satsen möjliggör tillförlitlig genotypning av det genetiskt mångsidiga HIV-1-viruset för att undersöka läkemedelsresistensmutationer (DRM) till proteashämmare (PI), nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI), icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI) och integras hämmare från HIV och 1 INSTI RNA extrakt från HIV torkade blodfläcksprover
  • Denna produkt använder analyser för genotypning av HIV-1 licensierade från USA Centers for Disease Control and Prevention
  • Satsen innehåller färdig att använda mastermix, enzym och positiva och negativa kontroller för att täcka de tre faserna av arbetsflödet: RT-PCR, kapslad PCR och dubbelriktad cykelsekvenseringssteg för att bearbeta 48 testprover
  • Med utgångspunkt från viralt RNA extraherat från ett EDTA-plasma eller torkat blodfläcksprov, utförs RT-PCR för att generera PR/RT- och IN PCR-produkter som DNA-mall
  • Efter att ha bekräftat bandstorleken på PCR-amplikonerna, används Cycle Sequencing-modulen för att sekvensera DNA-mallarna med hjälp av Sanger-sekvenseringsteknologi
  • Sekvenseringsreaktionerna renas först och sekvenseras sedan med användning av POP-7 på ett avsett kapillärelektroforessystem
  • Sekvenseringsspåren granskas för kvalitet, varefter användaren exporterar AB1-filen för användning i nedströmsanalys och rapporteringsprogramvara en mutationsprofil genom en kurerad databas
Inkluderar
  • RNA positiv kontroll, 2 x 100μ L
  • HIV RNA negativ kontroll, 2 x 100μ L
  • RT-PCR Master Mix, PR/RT, 2 x 1,055 ml
  • RT-PCR Master Mix, IN, 2 x 1,055 ml
  • Nested-PCR Master Mix, PR/RT, 2 x 1,285 ml
  • Kapslad-PCR Master Mix, IN, 2 x 1 285μ L
  • SuperScript™ III One-Step RT-PCR med Platinum™ Taq High Fidelity Enzyme, 2 x 54μ L
  • AmpliTaq Gold™ LD DNA-polymeras, 1 x 54μ L
  • Sekvenseringsvektor, 2 x 80μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning R12, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning R11, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning F12, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning F11, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning R3, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning R2, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning R1, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning F3, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning F2, 2 x 435μ L
  • HIV-sekvenseringsblandning F1, 2 x 435μ L
Förvara alla komponenter vid -15 °C till -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •RNA positiv kontroll, 2 x 100μ L
• HIV RNA negativ kontroll, 2 x 100μ L
• RT-PCR Master Mix, PR/RT, 2 x 1,055 ml
• RT-PCR Master Mix, IN, 2 x 1,055 ml
• Nested-PCR Master Mix, PR/RT, 2 x 1,285 ml
• Kapslad-PCR  Master Mix, IN, 2 x 1,285 mL
• SuperScript III One-Step RT-PCR med platina Taq High Fidelity Enzyme, 2 x 54μ L
• AmpliTaq Gold LD DNA-polymeras, 1 x 54μ L
• Sekvenseringsvektor, 2 x 80μ L
• HIV-sekvenseringsblandning R12, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning R11, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning F12, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning F11, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning R3, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning R2, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning R1, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning F3, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning F2, 2 x 435μ L
• HIV-sekvenseringsblandning F1, 2 x 435μ L Förvara
vid -15° till -25 °C.
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp RNA från EDTA Plasma och DBS
Sekvenseringstyp DNA- och RNA-sekvensering
För användning med (utrustning) Veriti™ 96-brunnars Thermal Cycler med 0,2-mL provbrunnar, GeneAmp™ PCR System 9700 96-brunn, ProFlex™ 96-brunnars PCR-system med 0,2 mL provbrunnar, 3130-serien Sequencers, 3500/3500xL Genetic Analyzer-serien, SeqStudio Flex Genetic Analyzers (8 eller 24 kapsyler, upp till 4 tallrikar)
Antal reaktioner 48 tester
Produkttyp Genotypningssats
Kvantitet 48 tester
Frakt skick Torr is
Mål HIV-1 subtyper A, B, C, D, F, G, CRF01_AE, CRF02_AG, CRF 06_cpx.
Teknik DNA-färgning, PCR-amplifiering