Läs mer
HIV-1 integrase inhibitor, MedChemExpress
Produktkod. 16471667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471667 50 mg 50mg
16458207 5 mg -
16436076 100 mg 100mg
16415498 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16471667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13025
MedChemExpress HIV-1 integrase inhibitor is uesful for anti-HIV.
HIV-1 integrase inhibitor is uesful for anti-HIV.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HIV-1 integrase inhibitor
CAS 544467-07-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H9N3O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.51 mM)
LEDER OC(/C(O)=C/C(C1=CC=CC(CN=[N+]=[N-])=C1)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 247.21
Formel vikt 247.21
Procent renhet 96.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus