Läs mer
MedChemExpress HIV-1 Rev (34-50)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 141237-50-5 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 2437.74 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | HIV-1 rev Protein (34-50) |