Läs mer
MedChemExpress HIV-1 TAT (48-60)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.47% |
| CAS | 220408-24-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 1719.0 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |