Läs mer
HJ 1022-2019 Pesticides Mixture 14 500 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Fenoprop∣MCPA |
| CAS | 93-76-5, 94-75-7, 94-82-6, 1918-00-9, 120-36-5, 93-72-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Fenoprop∣MCPA |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningstyp | Mixture |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Kvantitet | 1 ml |