Läs mer
HJ 1153-2020 Aldehyd och Ketonblandning 344 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 78-93-3, 590-86-3, 75-07-0, 67-64-1, 107-02-8, 100-52-7 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitril |