Learn More
HJ 1154-2020 Aldehyde and Ketones Mixture 347 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| CAS | 5779-94-2, 78-93-3, 590-86-3, 75-07-0, 67-64-1, 107-02-8 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |