missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HJ 1189-2021 Labelled PAH Mixture 691 2000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30323067
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323067 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323067 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000691AC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Phenanthrene D10
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1517-22-2
Lösningsmedel eller matris Acetone
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Naphthalene D8 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.