missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HJ 1189-2021 Organophosphorus Pesticide Mixture 693 2000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromophos-methyl∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Sulfotep∣Terbufos∣Triazophos |
| CAS | 2104-96-3, 2921-88-2, 5598-13-0, 56-72-4, 8065-48-3, 333-41-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromophos-methyl∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Sulfotep∣Terbufos∣Triazophos |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bromophos-methyl 2000 μg/mL∣Chlorpyrifos 2000 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 2000 μg/mL∣Coumaphos 2000 μg/mL∣Demeton (O+S) 2000 μg/mL∣Diazinon 2000 μg/mL∣Dichlorvos 2000 μg/mL∣Dimethoate 2000 μg/mL∣Ethoprophos 2000 μg/mL∣Fenamiphos 2000 μg/mL∣Fenitrothion 2000 μg/mL∣Fonofos 2000 μg/mL∣Iprobenfos 2000 μg/mL∣Isazofos 2000 μg/mL∣Isocarbofos 2000 μg/mL∣Isofenphos-methyl 2000 μg/mL∣Malathion 2000 μg/mL∣Mevinphos 2000 μg/mL∣Parathion-ethyl 2000 μg/mL∣Parathion-methyl 2000 μg/mL∣Phenthoate 2000 μg/mL∣Phorate 2000 μg/mL∣Phosphamidon 2000 μg/mL∣Profenofos 2000 μg/mL∣Sulfotep 2000 μg/mL∣Terbufos 2000 μg/mL∣Triazophos 2000 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?