Läs mer
HJ 36600-2018 SVOC-blandning 261 2000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313299
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313299 1 ml
1 options
Produktkod. 30313299 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000261DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 95-57-8, 62-53-3, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan