Läs mer
HJ 478-2009 PAH Blandning 200 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311509
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311509 1 ml
1 options
Produktkod. 30311509 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000533AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril