Läs mer
HJ 642-2013 VOC interna standardblandning 134 250 μg/ml metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326057
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30326057 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326057 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000134ME
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromofluorobenzene∣Toluene D8
CAS 460-00-4, 2037-26-5
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4-Bromofluorobenzene 250 μg/mL∣Toluene D8 250 μg/mL