Läs mer
HJ 699-2014 Organochlorine Pesticides Mixture 517 10 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Quintozene∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Quintozene∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | n-Hexane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4'-DDD 10 μg/mL∣2,4'-DDE 10 μg/mL∣2,4'-DDT 10 μg/mL∣4,4'-DDD 10 μg/mL∣4,4'-DDE 10 μg/mL∣4,4'-DDT 10 μg/mL∣Aldrin 10 μg/mL∣alpha-Endosulfan 10 μg/mL∣alpha-HCH 10 μg/mL∣beta-Endosulfan 10 μg/mL∣beta-HCH 10 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 10 μg/mL∣delta-HCH 10 μg/mL∣Dicofol 10 μg/mL∣Dieldrin 10 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 10 μg/mL∣Endrin 10 μg/mL∣Endrin-aldehyde 10 μg/mL∣Endrin-ketone 10 μg/mL∣gamma-HCH 10 μg/mL∣Heptachlor 10 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 10 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 10 μg/mL∣Methoxychlor 10 μg/mL∣Quintozene 10 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 10 μg/mL |