Läs mer
HJ 713, HJ 714-2014, HJ 735, HJ 736-2015 VOC interna standardblandning 118 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317943
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30317943 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317943 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000118ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobenzene D4∣Methylene chloride D2
CAS 2199-69-1, 1665-00-5
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL∣Methylene chloride D2 2000 μg/mL