Läs mer
HJ 715-2014 PCB Internal Standards Mixture 104 10 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317307
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30317307 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317307 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000104HE
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3∣3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-d6
CAS 1219798-44-3, 93952-23-9
Lösningsmedel eller matris n-Hexane
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3 10 μg/mL∣3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-d6 10 μg/mL