Läs mer
HJ 715-2014 PCB Internal Standards Mixture 106 10 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321496
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30321496 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321496 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000106HE
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4∣2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4
CAS 1219799-24-2, 1219799-32-2
Lösningsmedel eller matris n-Hexane
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 10 μg/mL∣2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 10 μg/mL