Läs mer
HJ 716-2014 VOC Mixture 491 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323747
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30323747 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323747 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000491ME
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrobenzene D5∣Quintozene
CAS 4165-60-0, 82-68-8
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL