Läs mer
HJ 805-2016 SVOC Internal Standard Mixture w/o 1,4-dichlorobenzene D4 4000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene-d8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acenaphthene D10 4000 μg/mL∣Chrysene D12 4000 μg/mL∣Naphthalene-d8 4000 μg/mL∣Perylene D12 4000 μg/mL∣Phenanthrene D10 4000 μg/mL |